67381
Vegetable Infusion Powder
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Heart Infusion Powder Replacement, Infusion Powder from Vegetables
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥10%
Impurezas
≥12% ash
perda
≤5% loss on drying
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidade
H2O: 2%, clear, yellow
aplicação(ões)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
adequação
Actinomycetes spp.
Brucella spp.
Pneumococcus spp.
mycoplasma
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)