95757
Vegetable Special Infusion Powder
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Brain Heart Infusion Powder Replacement, Infusion Powder, Special from Vegetables
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥10%
resíduo de ignição
≤15%
perda
≤8.0% loss on drying
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidade
H2O: 2%, clear, light brownish-yellow
aplicação(ões)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?