92498
Heart extract
from bovine heart, pkg of 500 g, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Bovine heart extract, Dried infusion from bovine hearts, Heart infusion powder from bovine heart, Powdered heart extract
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine heart
Nível de qualidade
forma
powder
composição
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥10%
embalagem
pkg of 500 g
Impurezas
≤15.0% ash
perda
≤6.0% loss on drying
cor
light yellow
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidade
H2O: 2%, clear, slightly yellow to light brown
soluble, clear, slightly yellow to light brown
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Armazenamento e estabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?