75917
Brain Heart Infusion, Porcine
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
BHI Broth, Brain Heart Broth
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine heart
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
amino-nitrogen, ≥4.5%
total nitrogen (N), ≥11%
embalagem
pkg of 500 g
condição de armazenamento
(Tightly closed. Dry.)
resíduo de ignição
≤17%
perda
≤6.0% loss on drying
cor
light yellow
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidade
H2O: 2%, clear, light yellow (and light brown-yellow and light brown)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)