Key Documents
1.10493
Millipore
Caldo infusão cérebro coração (BHI) GranuCult®
ISO 6888, To support the growth of fastidious and non-fastidious microorganisms
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
APHA
ISO 6888
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
forma
granular
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.2-7.6 (37 °C, 37 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
37 g/L
densidade volumétrica
730 kg/m3
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
heterotrophic bacteria
Descrição geral
O caldo BHI (infusão cérebro coração) é um meio seletivo granulado recomendado para o cultivo de diversas bactérias exigentes e de estafilococos para o teste de coagulase plasmática. Os grânulos asseguram uma dissolução rápida e uniforme em água. Eles também previnem a aglutinação do meio e a inalação de pó suspenso no ar. Os produtos da digestão enzimática de tecidos e infusões de animais (cérebro de bezerro e coração de boi) atuam como fontes de carbono, nitrogênio, fatores de crescimento essenciais, aminoácidos e vitaminas. A glicose funciona como uma fonte de energia. O fosfato dissódico ajuda a manter a ação tamponante do meio, enquanto o cloreto de sódio mantém o equilíbrio osmótico do meio.
Aplicação
O caldo BHI (infusão cérebro coração) é um meio tamponado e altamente nutritivo para dar suporte ao crescimento de microrganismos exigentes e não exigentes, inclusive bactérias aeróbias e anaeróbias.
Nota de análise
Aspecto (cor): marrom
Aspecto (transparência): transparente
valor de pH (25 °C): 7,2-7,6
Teste de promoção do crescimento de acordo com a versão atual da norma DIN EN ISO 11133.
Inóculo no meio de referência (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Streptococcus pneumoniae ATCC 6305): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Streptococcus pyogenes ATCC 19615): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Bacteroides fragilis ATCC 25285): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Haemophilus influenzae ATCC 33391): ≤ 100
Crescimento (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): bom a muito bom
Crescimento (Streptococcus pneumoniae ATCC 6305): bom a muito bom
Crescimento (Streptococcus pyogenes ATCC 19615): bom a muito bom
Crescimento (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): bom a muito bom
Crescimento (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): bom a muito bom
Crescimento (Bacteroides fragilis ATCC 25285): bom a muito bom
Crescimento (Haemophilus influenzae ATCC 33391): bom a muito bom
Incubação:
24 ± 2 horas a 37 ± 1 °C aeróbia
C.albicans 44 ± 4 horas a 37 ± 1 °C aeróbia
B.fragilis 44 ± 4 horas a 37 ± 1 °C anaeróbia
H.influenza 44 ± 4 horas a 37 ± 1 °C microaerophilic e com adição de fator X+V.
Nota de rodapé
Oferecemos dois tipos de meio: o GranuCult® granulado de qualidade superior e o meio de cultura NutriSelect® em pó e mais econômico, dependendo de suas necessidades.
As designações básico, plus ou prime são adicionadas para indicar o nível de controle de qualidade, desde o controle de qualidade básico ao CQ padrão plus até o prime para uma conformidade regulatória completa.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Malonate broth pH 6.7±0.2 (25 °C), NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Millipore
M8802
Malonate broth