M8802
Malonate broth
pH 6.7±0.2 (25 °C), NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbe id | utilization test: suitable
microbiological culture: suitable
pH
6.7±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
water monitoring
microbiology
adequação
Klebsiella spp.
Salmonella spp.
nonselective and differential for Enterobacter spp.
nonselective and differential for Escherichia coli
nonselective and differential for coliforms
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Componentes
Ammonium sulfate, 2.00
Dipotassium phosphate, 0.60
Monopotassium phosphate, 0.40
Sodium chloride, 2.00
Sodium malonate, 3.00
Bromo thymol blue, 0.025
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?