Documentos Principais
HS8151
Delta Cell Spreader
individually wrapped, sterile, pk of 500
Sinônimo(s):
bacterial cell spreader, petridish spreader, triangular spreader
About This Item
Código UNSPSC:
41122103
NACRES:
NB.22
esterilidade
sterile
Características
individually wrapped
embalagem
pk of 500
tamanho × largura × espessura
172 mm × 37 mm × 4 mm
Características e benefícios
  • Smooth spreading is aided by a domed headpiece.
  • Agar tears are reduced with a flexible rippled handle and domed spreading bar.
  • Disposable
  • γ sterilized
Informações legais
Delta is a trademark of Heathrow Scientific LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)