Documentos Principais
I7648
Nunc® inoculating loops
size 1 μL, pkg of 600 (50 sleeves of 12 each)
Sinônimo(s):
inoculating loop, inoculation loop, inoculation loops
About This Item
Código UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.22
Materiais
polystyrene
esterilidade
sterile
embalagem
pkg of 600 (50 sleeves of 12 each)
fabricante/nome comercial
Nunc 254410
tamanho
1 μL
cor
colorless
Categorias relacionadas
Descrição geral
  • Accurate to semiquantitative standard for handling samples
  • Surface treated to enhance adhesion of the droplets
  • Reduced risk of spreading microorganisms since the loops are disposable
  • Non toxic
Informações legais
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Spreader L-Shape, sterile, pack of 500 (total)
HS8171B
Spreader
Glass spreaders 120° bend
Sigma-Aldrich
S4647
Glass spreaders
Glass spreaders 90° bend
S4522
Glass spreaders
Delta™ Cell Spreader individually wrapped, sterile, pk of 500
HS8151
Delta Cell Spreader