I7773
Nunc® inoculating loops
colorless, size 1 μL, sleeve of 50
Sinônimo(s):
inoculating loop, inoculation loop, inoculation loops
About This Item
Código UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.13
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
esterilidade
sterile
embalagem
sleeve of 50
fabricante/nome comercial
Nunc 253287
tamanho
1 μL
cor
colorless
Descrição geral
- Accurate to semiquantitative standard for handling samples
- Surface treated to enhance adhesion of the droplets
- Reduced risk of spreading microorganisms since the loops are disposable
- Non toxic
Informações legais
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)