Documentos Principais
HS81121A
Inoculating Needle/Loops
loop volume 1 μL,
flexible
, sterile, blue
About This Item
Código UNSPSC:
41122103
NACRES:
NB.51
Materiais
blue
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 1000 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS81121A
volume do loop
1 μL
Descrição geral
The Inoculating Needle/Loops combination provides choice to spread or pick colonies and cultures. Transfer bacterial cultures without risk of contamination.
Características e benefícios
  • Use loop end to uniformly streak a gel surface
  • Use needle end for removal of colonies
  • Constructed of flexible polypropylene
  • Sterile, 20 per zip bag with lot-to-lot traceability
  • Disposable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)