Documentos Principais
I0764
Sigma-Aldrich
Inoculating Loops, calibrated
loop diam. × L 10 μL × 70 mm
Sinônimo(s):
inoculating loop, inoculation loop, inoculation loops
About This Item
Código UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.22
descrição
19 gauge platinum wire with 15% Iridium
embalagem
pkg of 1 ea
diâmetro do loop × C
10 μL × 70 mm
Descrição geral
Inoculating loops, calibrated allows an inoculum to be taken from a liquid by using surface tension, without handle.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)