HS81121C
Inoculating Needle/Loops
loop volume 10 μL, flexible
, sterile, blue
Sinônimo(s):
Inoculation Tools, Sterile Inoculating Loops
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
blue
polypropylene
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 1000 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS81121C
volume do loop
10 μL
Descrição geral
The Inoculating Needle/Loops combination provides choice to spread or pick colonies and cultures. Transfer bacterial cultures without risk of contamination.
Características e benefícios
- Use loop end to uniformly streak a gel surface
- Use needle end for removal of colonies
- Constructed of flexible polypropylene
- Sterile, 20 per bag with lot-to-lot traceability
- Disposable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)