Documentos Principais
HS86655
Cell Spreader
silver stainless steel, bar L 33 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiais
silver stainless steel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS86655
barra C
33 mm
Descrição geral
The Stainless Steel Cell Spreader promotes smooth, controlled spreading.
Características e benefícios
  • Reusable
  • Sterilizable
  • Flame and autoclavable