Z379298
Deepwell 96 well plate
Cover only
Sinônimo(s):
plate lid, plate cover
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 24 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F37860-0004
tamanho
96 wells
volume do poço
2 mL
cor
none
Categorias relacionadas
Descrição geral
These high-form polypropylene 96 well plates expand the flexibility of multichannel or automated pipetting systems. Use for non-binding protein assays, enzyme or receptor assays, or with cell harvesters. The 2 mL per well capacity makes it possible to do serial dilution procedures that are impossible with normal multiwell plates.
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)