Documentos Principais
Z379271
Sigma-Aldrich
Deepwell 96 well plate
non-sterile
Sinônimo(s):
deepwell multiplate, storage plate
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiais
clear polypropylene
round bottom clear wells (translucent)
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 24 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F37860-0000
volume máximo
2 mL
tamanho
96 wells
volume de trabalho
2 mL
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
These high-form polypropylene 96 well plates expand the flexibility of multichannel or automated pipetting systems. Use for non-binding protein assays, enzyme or receptor assays, or with cell harvesters. The 2 mL per well capacity makes it possible to do serial dilution procedures that are impossible with normal multiwell plates.
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)