AXYP2MLSQC
Deep well plate
96 square wells, working volume 2.0 mL, 25 ea of
Sinônimo(s):
Corning cell culture plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
square bottom clear polypropylene wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt
embalagem
case of 25 ea
pack of 5 ea
25 ea of
fabricante/nome comercial
Axygen Inc P-2ML-SQ-C
Corning
volume máximo
2.2 mL
tamanho
96 wells
volume de trabalho
2.0 mL
tipo de ligação
non-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Axygen® deep well and assay microplates are made of chemically resistant and temperature resistant high-quality polypropylene.
- Ideal for sample collection, invitro growth chamber, and long-term storage.
- The square-well design of microplate ensures complete sample recovery.
- The plates can be sealed using a heat-sealing film for sample protection.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)