AXYP2MLSQCS
Deep well plate
25 ea of, sterile
Sinônimo(s):
Deep well plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
square bottom clear polypropylene wells
esterilidade
sterile
Características
lid: no
skirt
embalagem
case of 25 ea
pack of 25 ea
25 ea of
fabricante/nome comercial
Axygen Inc P-2ML-SQ-C-S
Corning P2MLSQCS
volume máximo
2.2 mL
tamanho
96 wells
tipo de ligação
poly-D-lysine coated surface
Categorias relacionadas
Aplicação
- long-term storage
- collecting sample
- In vitro growth chambers
- flow cytometry assays
Características e benefícios
- Provides proper heat-sealing film due to ultra-flat surface
- Endure temperatures as low as -80°C and highly chemical resistant
- Made up of polypropylene
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)