575653-U
SPE 96-Deep Square Well Collection Plate
well volume 2 mL, polypropylene, pk of 50
Sinônimo(s):
SPE 96-Well Collection Plate, 2mL, pk 50
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
Nível de qualidade
embalagem
pk of 50
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume do poço
2 mL
aplicação(ões)
food and beverages
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
575653-U | 4061832628356 |