Preparo de amostras analíticas
Nosso portfólio de preparo e purificação de amostras inclui produtos para extração em fase sólida (SPE), QuEChERS, microextração em fase sólida (SPME), monitoramento do ar, decomposição de amostras, técnicas de purge and trap (purga e retenção), cromatografia rápida e LPLC. Nossa extensa linha tem produtos para preparo de amostras clínicas, farmacêuticas e ambientais, remoção de fosfolipídios, análise de dioxina e PCB em amostras e tubos de dessorção e cartuchos adsorventes para amostragem ativa e passiva do ar.
Produtos para monitoramento da qualidade do ar para detecção e medição de exposição a gases, vapores e partículas do ambiente, ar interno e de ambientes de trabalho. Nossa linha de produtos inclui dispositivos de amostragem ativa e passiva de ar e de ar total; bombas de amostragem de ar e acessórios relacionados.
Os filtros de seringa Millex® estão disponíveis em formato estéril e não estéril e são oferecidos com várias opções de membrana e armação para permitir compatibilidade com diversos tipos de solventes e amostras para aplicações que incluem HPLC, UHPLC e testes de dissolução.
O método “purge and trap” (purga e retenção) é aplicado na análise de compostos orgânicos voláteis (COV) em amostras aquosas. A amostra é purgada com um gás inerte e os analitos voláteis são transferidos para um retentor adsorvente em um cromatógrafo gasoso (GC).
Os produtos incluem cartuchos, tubos de vidro, placas de 96 poços, tubos para QuEChERS (SPE dispersiva), SPE “on-line” e coletores a vácuo para todas as suas necessidades científicas.
A microextração em fase sólida (SPME) é uma técnica de preparo de amostras sem solventes. Veja todas nossas ofertas de produtos para SPME. Nossos produtos para SPME inovadores incluem fibras inteligentes para SPME, fibras com núcleo de nitinol e BioSPME.
Nosso EXtrelut® NT simplifica a extração líquido-líquido (LLE) substituindo os funis de separação. Esse processo de etapa única sem emulsão é de fácil manuseio e adequado para análise de metais em nível de traço, com utilização mínima de solventes, alta pureza de um lote para outro, reprodutibilidade e taxa de recuperação.
Uma ampla gama de suportes de filtro de vidro, aço inoxidável e plástico para uso com filtros de membrana de disco cortado para filtração de líquidos e gases, inclusive suportes de filtro de seringa, armações para filtro em linha e suportes de filtro para filtração a vácuo e sob pressão.
As membranas Millipore® apoiam a filtração em laboratório no setor acadêmico, farmacêutico e industrial desde a década de 1950. Oferecemos diversas composições químicas de membrana, incluindo ésteres mistos de celulose MF-Millipore®, PVDF Durapore® e polietersulfona Millipore Express® PLUS, além de PTFE hidrofílico e hidrofóbico.