BR701354
BRAND® 96-well deep well plate, stackable
volume 2.2 mL, polypropylene
Sinônimo(s):
Deep-well Plates, Sample Storage
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
descrição
alphanumeric identification system
esterilidade
non-sterile
Características
skirt
embalagem
pack of 24 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 701354
tamanho
96 well
volume
2.2 mL
volume de trabalho
2.2 mL
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
Aplicação
- Cell culture and tissue culture
- High-Throughput Screening (HTS)
- Tests requiring a mother plate
- Serial dilutions
- Reagent transfer and sample storage down to -80 °C (PP)
Características e benefícios
- BRAND® 96-well deep well plates are manufactured according to ANSI/SLAS 1 and 4
- Stackable for easy storage
- The ′U′ bottom ensures optimal sample mixture and collection
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)