AXYPDW20C
Deep well plate
size 96 wells, size 2.0 mL, pkg of 10x5plates/cs
Sinônimo(s):
Pipette tips for Velocity
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear bottom
round bottom wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt
fabricante/nome comercial
Axygen Inc P-DW-20-C
Corning
embalagem
pkg of 10x5plates/cs
tamanho
2.0 mL
96 wells
adequação
suitable for PCR
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Axygen® deep well and assay microplates are made of chemically resistant and temperature resistant high-quality polypropylene.
- Ideal for sample collection, invitro growth chamber, and long-term storage.
- The round-well design of the microplate ensures complete sample recovery.
- The plates can be sealed using a heat-sealing film for sample protection.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
AXYPDW20C |