Documentos Principais
BR701360
BRAND® mat cover for deep well plate
polyethylene, volume 1.1 mL, size 96 wells
Sinônimo(s):
Accessories, Cover mats, Deep-well Plates, Sample Storage
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.22
Materiais
polyethylene
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
BRAND 701360
tamanho
1.2 mL , elevated skirt
96 wells
volume
1.1 mL
Descrição geral
These cover mats reduce the maximum volume of wells but minimize evaporation.They can be used in conjunction with adhesive sealing films for added protection and containment.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR701360-24EA4061831857948