Documentos Principais
XX1012500
Millipore
Suporte de filtro de vidro para microanálise Millipore - Kit
25 mm, Glass frit membrane support, 15mL Funnel
Sinônimo(s):
Conjunto de filtro Millipore, Suporte do filtro de vidro
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
fritted glass support (for filter)
parylene coating (on stopper)
silicone guide(s) (for alignment)
silicone stopper
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Altura
15.2 cm (6 in.)
Diâmetro
2.5 cm (0.98 in.)
diâmetro do filtro
25 mm
área de filtração
2.5 cm2
capacidade do funil
15 mL
conector
inlet funnel
No. 5 outlet stopper for standard 125 mL filtering flask (perforated silicone)
aplicação(ões)
filtration
compatibilidade
for use with Glass Microanalysis Filter Holder
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Kit de suportes de filtro de vidro para microanálise Millipore
Suporte de membrana de frita de vidro de 25 mm, funil de 15 ml
O suporte de filtro de vidro para microanálise Millipore foi projetado para filtração a vácuo de pequenos volumes de amostras líquidas para análise de contaminação biológica ou por particulados.
Este item é um kit composto dos seguintes itens:
(número de catálogo - descrição)
XX1012514 - Funil de vidro Millipore, 15 ml, 25 mm, borossilicato, vedação em vidro esmerilhado
XX1012503 - Grampo de mola Millipore, 25 mm, alumínio
XX1012502 - Base e rolha de vidro Millipore, 25 mm, suporte de frita de vidro
ALIGNED25 - Guia de alinhamento Millipore, 25 mm, 5/embalagem
Características e benefícios:
• As graduações de volume indicam claramente o volume da amostra
•Suporte de filtro disponível em frita de vidro ou aço inoxidável
Aplicações:
Análise de contaminação (não deve ser usado com pré-filtros espessos ou líquidos inflamáveis)
Princípio
Vácuo