Documentos Principais
XX2014718
Millipore
Rolha Millipore para filtração a vácuo
No. 8, 9.5 mm (3/18 in.) hole, Silicone with parylene coating, 5/PK
Sinônimo(s):
Tampa de vácuo, Tampão de filtração Millipore
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Diâmetro
41 mm
aplicação(ões)
filtration
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Produto acessório de vidro para filtração a vácuo da Millipore
Rolha, N.º 8, furo de 9,5 mm (3/8 de pol.), silicone com revestimento de parileno, 5/embalagem
Estes produtos acessórios são projetados para substituir peças contidas nos kits de filtração a vácuo de vidro Millipore ou possibilitar uma configuração alternativa.
Este item é uma peça acessória do kit de suporte de filtro de aço inoxidável analítico da Millipore de 25 mm.