XX1014708
Rolha Millipore para filtração a vácuo
No. 8, Perforated, Silicone with parylene coating, 5/PK
Sinônimo(s):
Tampa de vácuo, Tampão de filtração Millipore
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
Materiais
parylene coating
silicone
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Diâmetro
41 mm
aplicação(ões)
filtration
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Produto acessório de filtração a vácuo de vidro Millipore
Rolha, n.º 8, perfurada, revestimento de parileno, 5/PK
Esses produtos acessórios são projetados para substituir peças contidas nos kits de filtração a vácuo de vidro Millipore ou possibilitar uma configuração alternativa.
Este item é uma peça acessória dos kits de suporte de filtro de vidro clássicos da Millipore de 47 mm.
Rolha, n.º 8, perfurada, revestimento de parileno, 5/PK
Esses produtos acessórios são projetados para substituir peças contidas nos kits de filtração a vácuo de vidro Millipore ou possibilitar uma configuração alternativa.
Este item é uma peça acessória dos kits de suporte de filtro de vidro clássicos da Millipore de 47 mm.
Aplicação
N.º 8, perfurada, silicone com revestimento de parileno, 5/PK