Key Documents
XX1014744
Millipore
Frasco com saída lateral para filtração a vácuo Millipore
4L, Threaded side-arm
Sinônimo(s):
Borosilicate glass flask
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
borosilicate glass
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
capacidade do frasco
4 L
conector
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
aplicação(ões)
filtration
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Frasco com saída lateral para filtração a vácuo Millipore
4 l, saída lateral rosqueada
Estes frascos com saída lateral foram projetados para uso em procedimentos de filtração a vácuo com os suportes de filtro de vidro Millipore clássicos.
Este item é um acessório de vários kits
Características e benefícios:
• A saída lateral se conecta à fonte de vácuo por mangueira com D.I. de 3/8 de pol.
• Os frascos de 1 l e 4 l são compatíveis com rolha perfurada N.º 8
• O frasco de 125 ml é compatível com rolha N.º 5
Aplicações:
filtração a vácuo com os suportes de filtro clássicos
Aplicação
4 l, saída lateral rosqueada