XX1514705
Frasco de gargalo esmerilhado Millipore para filtração a vácuo
1L
Sinônimo(s):
Frasco de filtração a vácuo
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
capacidade do frasco
1 L
aplicação(ões)
filtration
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Produto acessório de filtração a vácuo de vidro Millipore
Frasco de gargalo esmerilhado Millipore, 1 l
Estes produtos acessórios são projetados para substituir peças contidas nos kits de filtração a vácuo de vidro Millipore ou possibilitar uma configuração alternativa.
Este item é uma peça acessória para os kits de suporte de filtro All-Glass da Millipore e o kit MilliSolve da Millipore.
Frasco de gargalo esmerilhado Millipore, 1 l
Estes produtos acessórios são projetados para substituir peças contidas nos kits de filtração a vácuo de vidro Millipore ou possibilitar uma configuração alternativa.
Este item é uma peça acessória para os kits de suporte de filtro All-Glass da Millipore e o kit MilliSolve da Millipore.