Documentos Principais
XX1019020
Millipore
Suporte de filtro Millipore All-Glass - Kit
90 mm, Stainless steel screen membrane support, 1L Funnel
Sinônimo(s):
Suporte do filtro All Glass
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE seal
PTFE-coated screen
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
stainless steel screen
tubulated borosilicate glass cap
Agency
suitable for EPA 1613
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
diâmetro do filtro
90 mm
área de filtração
45.5 cm2
capacidade do funil
1 L
conector
inlet funnel
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
aplicação(ões)
filtration
compatibilidade
for use with All-Glass Filter Holder
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Suportes de filtro All-Glass Millipore - Kit
Suporte de membrana de tela de aço inoxidável de 90 mm, funil de 1 l
O suporte de vidro All-Glass Millipore foi projetado para filtração de líquidos aquosos e orgânicos ou corrosivos para análise de contaminação por particulados. O suporte também pode ser usado para preparar solventes para HPLC. A conexão a vácuo é integrada à base do suporte de filtro e à tampa do frasco, acima do nível de saída do filtrado. Com esse design, é possível evitar que o filtrado seja aspirado acidentalmente para dentro do tubo de vácuo. Esse design também permite uma transferência simples do filtrado (p. ex., solventes de HPLC), basta despejar do frasco de recebimento.
Este item é um kit composto pelos seguintes itens:
(número do catálogo - descrição)
XX1019000 - Funil de vidro Millipore, 1 l, 90 mm, borossilicato, vedação em vidro esmerilhado
XX1019003 - Presilha com mola Millipore, 90 mm, alumínio
XX1019004 - Base e tampa de vidro Millipore, 90 mm, para uso com suporte de tela de aço inoxidável, tela vendida separadamente
XX1009002 - Tela de suporte de aço inoxidável Millipore, 90 mm
XX1009010 - Juntas de PTFE Millipore, 90 mm, 10/embalagem
Características e benefícios:
• A construção All-Glass tem ampla compatibilidade química
• As peças de vidro borossilicato entram em contato com o líquido e têm superfícies de vedação de vidro esmerilhado
• A conexão a vácuo à tampa do frasco simplifica a transferência do filtrado
Aplicações:
Análise de contaminação por partículas, filtração de solventes de HPLC, filtração e clarificação em geral
Princípio
Vácuo