XX1014707
Funil de vidro Millipore para filtração a vácuo
1L, 47 mm, Borosilicate, Ground Glass Seal
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Diâmetro
47 mm
capacidade do funil
1 L
aplicação(ões)
filtration
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Produto acessório de filtração a vácuo de vidro Millipore
Funil de vidro, 1 l, de 47 mm de diâmetro, borossilicato, vedação em vidro esmerilhado
Estes produtos acessórios são projetados para substituir peças contidas nos kits de filtração a vácuo de vidro Millipore ou possibilitar uma configuração alternativa.
Este item é uma peça acessória para os kits de suporte de filtro de vidro clássicos da Millipore de 47 mm e kits de suporte de filtro All-Glass, de 47 mm da Millipore.
Funil de vidro, 1 l, de 47 mm de diâmetro, borossilicato, vedação em vidro esmerilhado
Estes produtos acessórios são projetados para substituir peças contidas nos kits de filtração a vácuo de vidro Millipore ou possibilitar uma configuração alternativa.
Este item é uma peça acessória para os kits de suporte de filtro de vidro clássicos da Millipore de 47 mm e kits de suporte de filtro All-Glass, de 47 mm da Millipore.