Documentos Principais
XX1014704
Millipore
Funil de vidro Millipore para filtração a vácuo
300 mL, 47 mm, Borosilicate, Ground glass seal
Sinônimo(s):
Borosilicate glass funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
borosilicate glass
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Diâmetro
47 mm
capacidade do funil
300 mL
aplicação(ões)
filtration
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Produto acessório de filtração a vácuo de vidro Millipore
Funil de vidro, 300 ml, de 47 mm de diâmetro, borossilicato, vedação em vidro esmerilhado
Estes produtos acessórios são projetados para substituir peças contidas nos kits de filtração de vidro Millipore ou possibilitar uma configuração alternativa.
Este item é uma peça acessória para os kits de suporte de filtro de vidro clássicos da Millipore de 47 mm, kits de suporte de filtro All-Glass, de 47 mm, e o kit Millisolve da Millipore.
Aplicação
300 ml, 47 mm, borossilicato, vedação em vidro esmerilhado