Key Documents
SX0004700
Millipore
Suporte de filtro Swinnex
Swinnex Filter Holder, 47mm
Sinônimo(s):
Polypropylene filter holder
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
polypropylene device
silicone gasket
silicone seal
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 300
fabricante/nome comercial
Swinnex®
Parâmetros
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
técnica(s)
pressure filtration: suitable
Comprimento
5.4 cm
Diâmetro
5.8 cm (2.3 in.)
diâmetro do filtro
47 mm
área de filtração
13.8 cm2
diam. do pré-filtro
42 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
conector
1/4 in. NPT inlet connection thread(s)
1/4 in. male NPT inlet fitting (with female Luer slip interior)
female Luer outlet slip
aplicação(ões)
filtration
compatibilidade
for use with Sterifil Aseptic System
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Faça seu próprio filtro de seringa! Os suportes de filtro Swinnex propiciam flexibilidade para a seleção do tipo e diâmetro de membrana mais apropriados para a sua aplicação. Para filtração estéril, autoclave os suportes de filtro Swinnex com a membrana no lugar. Faça ultralimpeza ou esterilize pequenos volumes de líquidos dispensados por seringa ou instale em linha para filtrar volumes maiores.
Características e benefícios:
•Disponível em três tamanhos para diversos volumes de processamento
•Autoclavável com filtro colocado para filtração estéril
SX0001300 Suporte de filtro Swinnex, 13 mm
SX0002500 Suporte de filtro Swinnex, 25 mm
SX0004700 Suporte de filtro Swinnex, 47 mm
Peças de reposição
SX0001301 Juntas de silicone para suporte de filtro Swinnex de 13 mm
SX0002501 Juntas de silicone para suporte de filtro Swinnex de 25 mm
XX2702510 Tela de suporte, 25 mm, polipropileno
XX1104715 Tela de suporte, 47 mm, polipropileno
XX1104707 Anel do tipo O-ring (5-329) para suporte de filtro Swinnex de 47 mm, silicone
SX0004701 Anel do tipo O-ring de base para suporte de filtro Swinnex de 47 mm, silicone
SX00047RK Kit de peças de reposição para suporte de filtro Swinnex de 47 mm
Princípio
Pressão
Nota de preparo
Método de esterilização
Autoclavável com filtro no lugar
Informações legais
SWINNEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.