XX5004740
Aerosol Clean Room Filter Holder, 47 mm, stainless steel
Aerosol Clean Room Filter Holder, 47mm, stainless steel
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
Nylon wheel (lock)
anodized aluminum lock ring
stainless steel body
stainless steel support screen(s) (for filter)
Nível de qualidade
Comprimento
10.2 cm
Diâmetro
6.9 cm
diâmetro do filtro
47 mm
área de filtração
9.6 cm2
conector
11 mm O.D. outlet hose connector (threaded for flow-limiting orifices)
compatibilidade
for use with Aerosol Filter Holder
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Applications:
Particulate Contamination Monitoring in Gases
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13