Documentos Principais
XX4304707
Millipore
Tela de suporte de aço inoxidável, 47 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
stainless steel
Nível de qualidade
Diâmetro
47 mm
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os suportes de filtro em linha são normalmente utilizados para ultralimpeza de líquidos ou gases em linha por filtração a vácuo. Basta abrir a armação para trocar o filtro sem interferir no encanamento conectado.
Características e benefícios:
•Conectores faseados para mangueira macho em ambas as extremidades para fácil instalação
•Botões manuais grandes e fáceis de segurar
Número de catálogo e descrição
XX4304700 Suporte de filtro em linha de 47 mm
Peças sobressalentes
XX1104715 Tela de suporte, 47 mm, polipropileno
XX4304701 Anel de vedação do tipo O-ring (2-131), silicone
XX4304704 Adaptador de mangueira, rosca com NPTF de 1/4 de pol. para D.I de 5/16 de pol, polipropileno
XX4304705 Botões manuais
Acessórios
XX4304702 Anel de vedação do tipo O-ring, (2-131), fluoroelastômero
XX4304707 Tela de suporte de aço inoxidável, 47 mm
XX6200006P Pinça para filtro, ponta romba, aço inoxidável
XX6700034 Tubo de PVC de 3 metros com diâmetro interno de 9,5 mm
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13