Documentos Principais
EZFITFRIT3
Millipore
Suporte de filtro poroso removível para coletor EZ-Fit®
stainless steel, for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiais
stainless steel
Nível de qualidade
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
embalagem
pkg of 3 units
fabricante/nome comercial
EZ-Fit®
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O suporte de filtro poroso do coletor EZ-Fit® é um acessório sobressalente do cabeçote de filtração Microfil®. Pode ser removido, basta pressionar para baixo em qualquer lugar ao redor da sua borda. O cabeçote de filtração Microfil® foi projetado para melhorar a facilidade de uso, reduzir a manutenção e limitar o risco de contaminação.
Aplicação
O suporte de filtro poroso do coletor EZ-Fit® é um acessório sobressalente do cabeçote de filtração Microfil® usado durante a filtração de amostras de teste para análise microbiológica em geral, testes de biocarga e monitoramento de água.
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany