Documentos Principais
MISP00002
Millipore
Frita de suporte de aço inoxidável Microfil®
Microfil® accessories for filter holders - sample preparation
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Microfil®
entrada
sample type beverage(s)
sample type food(s)
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
compatibilidade
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A frita de suporte de aço inoxidável é um acessório adicional do sistema de filtração Microfil®. O sistema de filtração Microfil® é uma solução simples e confiável para testes microbiológicos de rotina. O design de empurrar e encaixar dos funis Microfil® os prende firmemente a diversos suportes do coletor, sem necessidade de presilhas ou anéis do tipo O-ring. As fritas são projetadas para uma taxa de vazão máxima.
Aplicação
A frita de suporte de aço inoxidável é um acessório adicional do sistema de filtração Microfil® usado na análise microbiológica geral de cerveja, água engarrafada, análise de produtos farmacêuticos, análise ambiental, testes de biocarga e monitoramento de água.
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany