Documentos Principais
XX3002510
Millipore
Tela de suporte do suporte do filtro, aço inoxidável
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinônimo(s):
Tela de suporte
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
stainless steel
Nível de qualidade
Diâmetro
25 mm
compatibilidade
for use with Swinny 13
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Faça uma limpeza profunda e dispense pequenos volumes de solvente comprimindo o frasco. Este dispensador operado por pressão manual possui um suporte de filtro equipado com um tubo de saída. Use-o para direcionar o solvente filtrado no sentido da superfície desejada.
Características & e benefícios:
•A bomba manual integrada elimina a necessidade de uma bomba externa
•Comporta até 1 l de solvente
Aplicações:
Filtração de solventes antes de análises de contaminação, enxague com solvente das peças usinadas e recipientes de coleta
XX6602500 Dispensador de filtração de solvente
Peças sobressalentes
XX6602501 Frasco e rolha de neoprene
XX3002502 Junta do suporte de filtro, PTFE
XX3002510 Tela de suporte de filtro, aço inoxidável