Documentos Principais
SX0002500
Millipore
Suporte de filtro Swinnex
Swinnex Filter Holder, 25mm
Sinônimo(s):
Polypropylene filter holder
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
polypropylene device
silicone gasket
silicone seal
Nível de qualidade
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 8327
fabricante/nome comercial
Swinnex®
Parâmetros
121 °C max. temp.
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi)
técnica(s)
pressure filtration: suitable
Comprimento
3.7 cm
Diâmetro
3.2 cm
diâmetro do filtro
25 mm
área de filtração
3.4 cm2
diam. do pré-filtro
22 mm , thick depth prefilter
conector
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
aplicação(ões)
PFAS testing
filtration
compatibilidade
for use with Sterifil Aseptic System
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Faça seu próprio filtro de seringa! Os suportes de filtro Swinnex propiciam flexibilidade para a seleção do tipo e diâmetro de membrana mais apropriados para a sua aplicação. Para filtração estéril, autoclave os suportes de filtro Swinnex com a membrana no lugar. Faça ultralimpeza ou esterilize pequenos volumes de líquidos dispensados por seringa ou instale em linha para filtrar volumes maiores.
Características e benefícios:
•Disponível em três tamanhos para diversos volumes de processamento
•Autoclavável com filtro no lugar para filtração estéril
SX0001300 Suporte de filtro Swinnex, 13 mm
SX0002500 Suporte de filtro Swinnex, 25 mm
SX0004700 Suporte de filtro Swinnex, 47 mm
Peças de reposição
SX0001301 Vedações de silicone para suporte de filtro Swinnex de 13 mm
SX0002501 Vedações de silicone para suporte de filtro Swinnex de 25 mm
XX2702510 Tela de suporte, 25 mm, polipropileno
XX1104715 Tela de suporte, 47 mm, polipropileno
XX1104707 Anel do tipo O-ring (5-329) para suporte de filtro Swinnex de 47 mm, silicone
SX0004701 Anel do tipo O-ring de base para suporte de filtro Swinnex de 47 mm, silicone
SX00047RK Kit de peças de reposição para suporte de filtro Swinnex de 47 mm
Aplicação
Suporte de filtro Swinnex, 25 mm
Princípio
Pressão
Nota de preparo
Método de esterilização
Autoclavável com filtro no lugar
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
SWINNEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany