WHA420200
Whatman® plastic filter holders
Swin-Lok Holder, diam. 25 mm
Sinônimo(s):
Whatman filter, Whatman filters, Z742686
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene housing
esterilidade
non-sterile
Características
Swin-Lok Holder
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 420200
Whatman Article No. 28419555 (US reference)
Diâmetro
25 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Designed for microfiltration and ultra cleaning of small volumes of liquids using positive pressure.
- All three holders will accommodate Nucleopore track-etched and cast membranes.
- Syringe compatible.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)