Documentos Principais
SX0002501
Millipore
Juntas de silicone para suporte de filtro Swinnex de 25 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinônimo(s):
Vedantes de junta, Vedantes de silicone
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
silicone gasket
Nível de qualidade
Parâmetros
121 °C max. temp.
compatibilidade
for use with Swinnex 25
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Faça seu próprio filtro de seringa! Os suportes de filtro Swinnex propiciam flexibilidade para a seleção do tipo e diâmetro de membrana mais apropriados para a sua aplicação. Para filtração estéril, autoclave os suportes de filtro Swinnex com a membrana no lugar. Faça ultralimpeza ou esterilize pequenos volumes de líquidos dispensados por seringa ou instale em linha para filtrar volumes maiores.
Características e benefícios:
•Disponível em três tamanhos para diversos volumes de processo
•Autoclavável com filtro colocado para filtração estéril
SX0001300 Suporte de filtro Swinnex, 13 mm
SX0002500 Suporte de filtro Swinnex, 25 mm
SX0004700 Suporte de filtro Swinnex, 47 mm
Peças sobressalentes
SX0001301 Juntas de silicone para suporte de filtro Swinnex de 13 mm
SX0002501 Juntas de silicone para suporte de filtro Swinnex de 25 mm
XX2702510 Tela de suporte, 25 mm, polipropileno
XX1104715 Tela de suporte, 47 mm, polipropileno
XX1104707 Anel do tipo O-ring (5-329) para suporte de filtro Swinnex de 47 mm, silicone
SX0004701 Anel do tipo O-ring da base para suporte de filtro Swinnex de 47 mm, silicone
SX00047RK Kit de peças sobressalentes para suporte de filtro Swinnex de 47 mm
Aplicação
Acessórios para suportes de filtro para preparo de amostras.