RAWG047S6
Filtro de membrana S-Pak®
mixed cellulose esters (MCE), pore size 1.2 μm, filter diam. 47 mm, white gridded sterile membranes for microbiological analysis
Sinônimo(s):
Membrane filters, Semi-permeable membranes, S-Pak Filters 1.2µm 47mm white gridded sterile
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
Agency
ISO 7704
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
Características
easily wetted with water
fabricante/nome comercial
S-Pak®
Diâmetro
47 mm
diâmetro do filtro
47 mm
tamanho de poro
1.2 μm pore size
entrada
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
sample type beer
sample type soft drink
sample type cosmetics
sample type cider
sample type wine
sample type food(s)
sample type bottled water
sample type beverage(s)
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
compatibilidade
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condições de expedição
ambient
Embalagem
Ligação
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Conteúdo relacionado
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing