Key Documents
RAWG04700
Millipore
Filtro de membrana MF-Millipore, tamanho de poro 1,2 µm, reticulado
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de MCE, tamanho de poro de 1,2 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Nível de qualidade
descrição
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 100 discs
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
MF-Millipore
Millipore
Parâmetros
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
150 μm
extraíveis gravimétricos
5%
cor
white
índice de refração
n/D 1.512
matriz
MF-Millipore
tamanho de poro
1.2 μm pore size
82 % porosity
ponto de bolha
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: RAWG
Informações legais
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Samantha M Peneyra et al.
Zebrafish, 15(1), 63-72 (2017-10-20)
Pseudoloma neurophilia, a microsporidium that primarily infects neural tissues, is a common pathogen in laboratory zebrafish. The risk of parasite transmission with different spawning apparatuses and the effectiveness of disinfection are unknown. In this study, we spawned uninfected zebrafish with