Documentos Principais
HVLP04700
Millipore
Filtro de membrana Durapore®, 0,45 µm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de PVDF, tamanho de poro de 0,45 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
PVDF membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Durapore®
Millipore
Parâmetros
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
4 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
125 μm
extraíveis gravimétricos
0.5%
cor
white
índice de refração
n/D 1.42
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.45 μm pore size
70 % porosity
ponto de bolha
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
As membranas Durapore® fornecem altas taxas de fluxo e rendimento, com baixo teor de compostos extraíveis e ampla compatibilidade química. A membrana Durapore hidrofílica se liga a bem menos proteínas que as membranas de náilon, nitrocelulose ou PTFE.
Características e Benefícios
- disponível com vários tamanhos de poro (nas variedades hidrofílica e hidrofóbica) pra se adequar às necessidades da sua aplicação
- Os filtros da membrana Durapore têm capacidade muito baixa de ligação a proteínas, para minimizar a interação com a sua amostra e maximizar a recuperação
Código do filtro: HVLP
Tipo de filtro: Filtro de tela
Aplicação
Clarificação da filtração de soluções biológicas
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Filtração laboratorial geral
  • Uso pretendido: Retenção ou remoção de contaminantes biológicos
  • Instruções de uso: A filtração esterilizante de um líquido através de uma membrana com tamanho de poro de 0,2 μm (ou menor) remove de modo eficaz os contaminantes biológicos, inclusive bactérias, bolores e leveduras. Para retenção seletiva de contaminantes biológicos maiores, a filtração de líquidos através de membranas com tamanhos de poro de 0,45 μm (ou maiores) pode ser usada para reter e permitir o crescimento de microrganismos para cultura e análise posteriores
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais relevantes.
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
D M Bernstein et al.
Toxicology and applied pharmacology, 387, 114856-114856 (2019-12-15)
This 90-day repeated-dose inhalation toxicology study of brake-dust (BD) (brakes manufactured with chrysotile) in rats provides a comprehensive understanding of the biokinetics and potential toxicology in the lung and pleura. Exposure was 6 h/d, 5d/wk., 13wks followed by lifetime observation (~20
Zupeng Chen et al.
Journal of integrative neuroscience, 19(1), 101-109 (2020-04-08)
Medicinal plant breviscapine is shown to exhibit a protective role in tissue damage after cerebral hemorrhage. The effects of breviscapine on neurological deficit score, brain tissue water content, brain pathological tissue changes, blood-brain barrier bidirectional regulation, and inflammatory factors after
Natalia S Podio et al.
Chemosphere, 241, 125057-125057 (2019-10-20)
Pharmaceuticals in the environment have been an increasing research topic over the past decade, since they can be found in both natural and drinking water, including irrigation of crops and edible plants with contaminated water. Our main goal was to
Sara Saeidikhoo et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 70(7), 1153-1163 (2020-03-14)
To date, no certain cure has been found for patients with degenerative cerebellar disease. In this trial, we examined the in vivo and in vitro neuroprotective effects of Sertoli cells (SCs) on alleviating the symptoms of cerebellar ataxia. Testicular cells
Bo-Wen Wu et al.
IUBMB life, 72(2), 198-213 (2019-08-25)
Atherosclerotic plaque rupture is an important pathophysiologic mechanism of acute coronary syndrome. Emerging microRNAs (miRNAs) have been implicated in the atherosclerotic plaque formation and macrophage autophagy during the development of atherosclerosis (AS). Hence, this study was conducted to explore the