Documentos Principais
SVWG04700
Millipore
Filtro de membrana Durapore®, 5,0 µm
greener alternative
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de PVDF, tamanho de poro de 5,0 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
PVDF membrane
gridded
white filter
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Durapore®
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
>15.4 mL/min-cm2 water flow rate
32 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Diâmetro
47 mm
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
160 μm
extraíveis gravimétricos
0.5%
cor
white
índice de refração
n/D 1.42
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
5.0 μm pore size
70 % porosity
ponto de bolha
≥0.2 bar, air with water at 23 °C
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Aplicação
O filtro de membrana Durapore®, 5,0 μm foi usado para remover partículas suspensas da água gerada na estação de tratamento para estudos analíticos.
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Suspended particles and their characteristics in water mains: developments of sampling methods
Matsui Y, et al.
Journal of Water Supply: Research and Technology?AQUA, 56(1), 13-24 (2007)