Documentos Principais
P1938
Millipore
Filter membranes, Durapore® PVDF
pore size 0.45 μm, diam. 47 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
fabricante/nome comercial
Millipore HVLP04700
Millipore HVLP4700
Diâmetro
47 mm
tamanho de poro
0.45 μm pore size
Descrição geral
Durapore hydrophilic membranes are ideal for clarification of protein solutions. Protein binding is on the order of 1 μg/cm2, two orders of magnitude lower than nylon, nitrocellulose, or PTFE.
Autoclavable to 135°C.
Excellent chemical compatibility (except ketones, esters, amines, trifluoroacetic acid).
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)