Documentos Principais
SLHV033N
Millipore
Filtro de seringa PVDF Millex
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex-HV, Filtro de seringa PVDF Durapore®, Filtro de seringa PVDF de 0,45 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiais
PVDF membrane
polypropylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex
Características
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex
Parâmetros
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Altura
27 mm
Diâmetro
33 mm
área de filtração
4.5 cm2
volume
100 mL
cor
yellow
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.45 μm
entrada
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
ponto de bolha
≥1.6 bar, air with water at 23 °C
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: HV
Visão geral dos filtros de seringa não estéreis Millex com membrana Durapore (PVDF)
•Baixo potencial de ligações proteicas para minimizar interações com a sua amostra e maximizar a recuperação
•Compatíveis com soluções aquosas e orgânicas leves
•Disponíveis com tamanhos de poros de 0,22 μm e 0,45 μm e três diâmetros para se adequar às necessidades das suas aplicações
•Os materiais da armação são de polipropileno ou de polietileno de alta densidade (HDPE), proporcionando baixos níveis de compostos extraíveis e compatibilidade química ampla
Disponível em vários tamanhos de embalagens:
Unidade de manutenção de estoque (SKU) com final NS (-------NS): 50 por embalagem
SKU com final NL (-------NL): 100 por embalagem
SKU com final TL (-------TL): 100 por embalagem. Esses filtros de seringa têm uma saída de tubo
SKU com final NB (-------NB): 250 por embalagem
SKU com final NK (-------NK): 1000 por embalagem
Aplicações:
Filtragem de amostra antes de UHPLC, HPLC, LC-MS, e espectrometria de massa; Filtragem de solvente; Filtragem de amostras biológicas e soluções proteicas
Embalagem
Não estéril
Especificações
Somente para uso laboratorial geral
forma física
Identificação por cor: Amarelo
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.
Protocolos
Detergent Removal with Amicon® Pro Centrifugal Filters