Key Documents
SLHV004SL
Millipore
Filtro de seringa PVDF Millex®
pore size 0.45 μm, diam. 4 mm, sterile, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex-HV, Filtro de seringa PVDF Durapore®, Filtro de seringa PVDF de 0,45 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiais
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
ethylene oxide treated
sterile
linha de produto
Millex®
Características
holdup volume< 10 μL
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex®
Parâmetros
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
técnica(s)
low protein-binding filtration: suitable
Diâmetro
4 mm
área de filtração
0.1 cm2
housing diam.
6.4 mm
inlet to outlet H
19.7 mm
volume
1 mL
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.45 μm
entrada
aqueous solution(s)
tissue culture medium
mild organic solvent(s)
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O filtro de seringa PVDF "Millex" utiliza membrana PVDF com tamanho de poro de 0,45 μm e invólucro de polietileno de alta densidade.
Aplicação
O filtro de seringa PVDF "Millex" destina-se à filtração estéril de meios de cultura de tecidos, aditivos, tampões e soluções biológicas.
Características e benefícios
Projetado para garantir a ligação mais baixa para soluções ricas em proteína.
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany