SLHVM25
Filtro de seringa PVDF Millex™
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic, glass fiber prefilter
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex-HV, Filtro de seringa PVDF Durapore®, Filtro de seringa PVDF de 0,45 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVDF membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex™
Características
holdup volume 0.25 mL
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex™
Parâmetros
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Altura
21 mm
Diâmetro
25 mm
área de filtração
3.9 cm2
volume
100 mL
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.45 μm
entrada
particle-laden solution(s)
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
- Oferece uma taxa de passagem significativamente maior do que os filtros padrão sem mídia de pré-filtração, especialmente ao filtrar soluções carregadas de partículas
- O invólucro em forma de cúpula garante a entrega confiável dos filtros a partir de sistemas automatizados de troca de filtros
- Disponível em formato a granel ou em tubos de entrega para uso com sistemas automatizados de troca de filtros
Aplicação
- Testes de dissolução
- Filtração automatizada de amostras
- Clareamento de soluções com alto nível de partículas
Embalagem
Especificações
Definição da unidade
- SLHVM25NS: 50 pacotes
- SLHVM25NK: 1.000 por embalagem, fornecido a granel
- SLHVMZ5NZ: Embalagem com 200 que é pré-montada em 8 tubos de 25 cada
forma física
Outras notas