Documentos Principais
SLHVM33RS
Millipore
Unidade de filtro Millex-HV (esterilizada)
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Sinônimo(s):
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiais
PVDF membrane
modified acrylic housing
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; γ-irradiated
linha de produto
Millex
Características
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL after air purge
hydrophilic
FDA registered
medical device
fabricante/nome comercial
Millex
Parâmetros
≥300 mL/min flow rate at 2.1 bar (30 psi)
10.3 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Diâmetro
33 mm
área de filtração
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
volume
100 mL
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.45 μm pore size
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A unidade de filtro Millex-HV (estéril) é um dispositivo médico destinado ao uso como filtro de seringa para clarificar soluções de baixo volume em aplicações de tratamento direto do paciente e misturas farmacêuticas.
Aplicação
  • Benefícios clínicos: Remoção de microrganismos, partículas, precipitados e pós não dissolvidos maiores que’o tamanho de poro nominal da membrana das soluções para uso clínico.
  • Farmácia hospitalar: Clarificação de pequenos volumes de produtos farmacêuticos proteicos, agentes de imagem diagnóstica, quimioterápicos, soluções aquosas ou água durante a preparação da mistura .
  • Tratamento direto do paciente: Remoção de partículas de anestésicos para epidural e outros anestésicos líquidos, assim como de soluções de irrigação utilizadas em procedimentos cirúrgicos oftálmicos, óticos e outros procedimentos.
Características e benefícios
  • Bidirecional suporte de membrana de filtro
  • Remove microrganismos, partículas, precipitados e pós não dissolvidos maiores que o tamanho nominal do poro da membrana
  • Uso único, não pirogênico e não tóxico
  • Filtro de membrana de fluoreto de polivinilideno (PVDF) vedado em um invólucro de copolímero acrílico modificado (MMA)
  • Compatível com a maioria das soluções aquosas
  • Marcação CE e registrado na FDA
Outras notas
Os dispositivos devem ser usados apenas por médicos e/ou profissionais de laboratório.
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany