HVHP01300
Filtro de membrana de PVDF, tamanho de poro de 0,45 μm
Durapore®, filter diam. 13 mm, hydrophobic
Sinônimo(s):
Durapore® Membrane Filter, 0.45 µm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVDF membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Durapore®
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
20 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Diâmetro
13 mm
diâmetro do filtro
13 mm
espessura
125 μm
extraíveis gravimétricos
0.5%
índice de refração
n/D 1.42
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.45 μm pore size
75 % porosity
capacidade
4 μg/cm2 binding capacity (protein)
ponto de bolha
≥0.6 bar, air with methanol at 23 °C
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Features & Benefits
- Available in several pore sizes (both hydrophilic and hydrophobic varieties) to suit your application needs
- Durapore membrane filters have very low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery
Aplicação
- Air clarification
- Gas and solvent filtration