Documentos Principais
GVWP01300
Millipore
Filtro de membrana Durapore®, 0,22 µm
Durapore®, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de PVDF, tamanho de poro de 0,22 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
PVDF membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Durapore®
Millipore
Parâmetros
>1 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Diâmetro
13 mm
diâmetro do filtro
13 mm
espessura
125 μm
extraíveis gravimétricos
0.5%
índice de refração
n/D 1.42
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm pore size
70 % porosity
capacidade
4 μg/cm2 binding capacity (protein)
ponto de bolha
≥3.45 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
As membranas Durapore® fornecem altas taxas de fluxo e rendimento, com baixo teor de compostos extraíveis e ampla compatibilidade química. A membrana Durapore hidrofílica se liga a bem menos proteínas que as membranas de náilon, nitrocelulose ou PTFE.
Características e Benefícios
- disponível com vários tamanhos de poro (nas opções hidrofílica e hidrofóbica) para se adequar às necessidades da sua aplicação
- Os filtros da membrana Durapore têm capacidade muito baixa de ligação a proteínas para minimizar a interação com a sua amostra e maximizar a recuperação
Código do filtro: GVWP
Tipo de filtro: Filtro de tela
Aplicação
Filtração esterilizante de soluções biológicas
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Filtração laboratorial geral
  • Uso pretendido: Retenção ou remoção de contaminantes biológicos
  • Instruções de uso: A filtração esterilizante de um líquido através de uma membrana com tamanho de poro de 0,2 μm (ou menor) remove de modo eficaz os contaminantes biológicos, inclusive bactérias, bolores e leveduras. Para retenção seletiva de contaminantes biológicos maiores, a filtração de líquidos através de membranas com tamanhos de poro de 0,45 μm (ou maiores) pode ser usada para reter e permitir o crescimento de microrganismos para cultura e análise posteriores
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Benjamin Rémy et al.
Frontiers in microbiology, 11, 762-762 (2020-05-12)
The human opportunistic pathogen Pseudomonas aeruginosa orchestrates the expression of many genes in a cell density-dependent manner by using quorum sensing (QS). Two acyl-homoserine lactones (AHLs) are involved in QS circuits and contribute to the regulation of virulence factors production